Kluczowe dokumenty
NIST196
Ferrochromium
NIST® SRM® 196, low-carbon
Wybierz wielkość
100 G
3520,00 zł
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
3520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Chrom (Cr), Fosfor (P), Krzem (Si)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Nikiel (Ni), Siarka (S), Mangan (Mn), Wanad (V)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)