Kluczowe dokumenty
GF75192666
Gadolinium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Synonim(y):
GD006100
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 751-926-66
rezystywność
126 μΩ-cm, 20°C
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
gęstość
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Klucz InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)