Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł 330,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
330,00 zł
Cena katalogowa440,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
wire
composition
Pt
reaction suitability
core: platinum
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.076 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
metallization
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description wire, diam. 0.076 mm, ≥99.99% trace metals basis | description foil, 0.2m coil, thickness 0.025mm, coil width .85mm, as rolled, 99.95% | description insulated wire, 1m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99% | description rod, 50mm, diameter 1.0mm, 99.95% |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.95% | assay 99.99% | assay 99.95% |
| form wire | form foil | form wire | form rod |
| resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C |
| density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) |
| bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) |
| mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?