GF56611290
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness
Synonim(y):
MG010250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 566-112-90
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)