Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
81141502
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
SynLectro®
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
General description
SynLectro® Magnesium Electrode is a 3x20x60 mm electrode designed for use with the SynLectro® Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Legal Information
SynLectro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 3 mm × 20 mm × 60 mm | description size 3 mm × 20 mm × 60 mm | description size 3 mm × 20 mm × 60 mm | description size 3 mm × 20 mm × 60 mm |
| size 3 mm × 20 mm × 60 mm | size 3 mm × 20 mm × 60 mm | size 3 mm × 20 mm × 60 mm | size 3 mm × 20 mm × 60 mm |
| product line SynLectro® | product line SynLectro® | product line SynLectro® | product line SynLectro® |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?