Key Documents
GF54457847
Zirconium
foil, 6mm disks, thickness 0.5mm, annealed, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000310
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.2%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 544-578-47
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
6 mm × 0.5 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials