Kluczowe dokumenty
GF50053092
Chromium
rod, 25mm, diameter 5.0mm, 99.7+%
Synonim(y):
Chromium, CR007920
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.7%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 500-530-92
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
25 mm × 5.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)