The size of the chunks and their suitability for UHV ebeam applications have not been determined.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2610,00 zł
Quality Segment
assay
99.7% trace metals basis
form
turnings, crystal bar
reaction suitability
core: hafnium
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description turnings, crystal bar, 99.7% trace metals basis | description foil, 10mm disks, thickness 0.025mm, annealed, 97% | description foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, annealed, 97% | description foil, 10mm disks, thickness 0.125mm, annealed, 97% |
| form turnings, crystal bar | form foil | form foil | form foil |
| assay 99.7% trace metals basis | assay 97% | assay 97% | assay ≥97% |
| bp 4602 °C (lit.) | bp 4602 °C (lit.) | bp 4602 °C (lit.) | bp 4602 °C (lit.) |
| density 13.3 g/cm3 (lit.) | density 13.3 g/cm3 (lit.) | density 13.3 g/cm3 (lit.) | density 13.3 g/cm3 (lit.) |
| mp 2227 °C (lit.) | mp 2227 °C (lit.) | mp 2227 °C (lit.) | mp 2227 °C (lit.) |
| resistivity 29.6 μΩ-cm, 0°C | resistivity 29.6 μΩ-cm, 0°C | resistivity 29.6 μΩ-cm, 0°C | resistivity 29.6 μΩ-cm, 0°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hafnium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What size are the chunks? Are these appropriate for UHV ebeam source material?