Kluczowe dokumenty
GF40269270
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 1_kg, condition atomized
Synonim(y):
CU086011
Wybierz wielkość
1 EA
1970,00 zł
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 402-692-70
maks. wielk. cząst.
100 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)