Kluczowe dokumenty
GF34995695
Cupric oxide
powder, max. particle size 75 micron, weight 100 g
Synonim(y):
CU506020
Wybierz wielkość
1 EA
1690,00 zł
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 349-956-95
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
75 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)