GF34473146
Yttrium oxide
sheet, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter
Synonim(y):
Y 603010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 344-731-46
Średnica
10 mm
grubość
0.5 mm
średnica
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)