357464
Yttrium barium copper oxide
powder, ≤5 μm particle size, 99.9%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9%
Postać
powder
wielkość cząstki
≤5 μm
ciąg SMILES
O=[Cu].O=[Ba].O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ba.Cu.5O.2Y
Klucz InChI
OHBOMLDLKVPQKS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1