The purity of the Yttrium oxide is not determined. The full composition of this product is considered proprietary, however no binders are present.
GF09142613
Yttrium oxide
sheet, thickness 2.0 mm, 10 mm diameter
Synonim(y):
Y 603020
Wybierz wielkość
1980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1980,00 zł
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 091-426-13
Średnica
10 mm
grubość
2.0 mm
średnica
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Y2O3以外の成分はどれぐらい含まれているのでしょうか?