Kluczowe dokumenty
GF33746081
Alumina/Silica/Boria
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 5 m, coil width 25.4 mm
Synonim(y):
AL623541
Wybierz wielkość
1 EA
3160,00 zł
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
fabric
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 337-460-81
Długość
5 m
szerokość zwoju
25.4 mm
masa
400 gper meter squared
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)