Przejdź do
1.11845
Płytki TLC, żel krzemionkowy 60 ze strefą koncentracji 2,5 x 20 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
Analityczne płytki TLC ze strefą
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 20 cm
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9.7 - 11.7 µm
Grubość warstwy: 170 - 250 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 50 µm
Grubość warstwy w strefie koncentracji: 90 - 130 µm
Wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
15 - 21
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 36 - 42
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 51 - 58
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 11845-7; 11845
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)