Merck
P9107
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel Kv1.3 (Charybdotoxin-Sensitive Voltage-Dependent Potassium Channel, HLK3) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Wybierz wielkość
0.2 ML
1910,00 zł
1910,00 zł
Cena katalogowa3820,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.2 ML
1910,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1910,00 zł
Cena katalogowa3820,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunocytochemistry: 1:50 using cells permeabilized with 0.2% Triton X-100
western blot (chemiluminescent): 1:100
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Specyficzność
Rozpoznaje białko Kv1.3 o pełnej długości. Nie reaguje krzyżowo z innymi antygenami kanału potasowego.
Immunogen
Wysoce oczyszczone białko fuzyjne GST z C-końca ludzkiego kanału potasowego Kv1.3. Białko odpowiada aminokwasom 471-523.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Postać fizyczna
Liofilizowany w stężeniu ~1 mg/ml z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 5% sacharozy, 1% albuminy surowicy bydlęcej i 0,025% azydku sodu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczone białko A.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stella A Nicolaou et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(10), 6296-6302 (2009-10-21)
The immunological synapse (IS), a highly organized structure that forms at the point of contact between a T cell and an APC, is essential for the proper development of signaling events, including the Ca(2+) response. Kv1.3 channels control Ca(2+) homeostasis