Merck
GF32670772
Yttrium
foil, thickness 0.1 mm, 12 mm diameter, purity 99%
Synonim(y):
Y 000210
Wybierz wielkość
1 EA
1030,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Y
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141617
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 326-707-72
rezystywność
57 μΩ-cm, 20°C
Średnica
12 mm
grubość
0.1 mm
średnica
12 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
gęstość
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Klucz InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)