Kluczowe dokumenty
Z153176
Cochranes molecular models
minit, biochemistry, single kit with booklet
Synonim(y):
chemistry model sets, molecular model sets
Wybierz wielkość
1 KIT
178,00 zł
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
178,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Właściwości
no. of atoms 255
no. of bonds 220
producent / nazwa handlowa
Cochranes 0075
Opis ogólny
Zbuduj aminokwasy; monosacharydy, glicerol, kwasy tłuszczowe, steroidy, puryny i pirymidyny, peptydy, disacharydy, lipidy, nukleozydy, nukleotydy, białka, polisacharydy, kwasy nukleinowe za pomocą tego zaawansowanego zestawu dla uczniów w kieszonkowym plastikowym pojemniku. Zawiera książeczkę z instrukcjami i ćwiczeniami.
Skala: 2 cm = 0,1 nanometra (1 A), Minit
ATOMY:
  • 1-bolcowy: Wodór, biały (75), Tlen, czerwony (10), Siarka, żółty (2), Chlor, zielony (2)
  • 2-wtykowe liniowe: Wodór, biały (10), Tlen, czerwony (10)
  • 2-wtykowe 100°: Siarka, żółty (2)
  • 2-wtykowe 110°: Azot, niebieski (2), Tlen, czerwony (25)
  • 2-bolcowy 120°: Azot, niebieski (5)
  • 3-stykowe 108°, 120°, 132°: Węgiel, czarny (5)
  • 3-bolcowy 108°, 126°: Węgiel, czarny (5)
  • 3-wtykowe 114°, 123°, 123°: Węgiel, czarny (20), azot, niebieski (22)
  • 3-bolcowy 120°: węgiel, czarny (20), azot, niebieski (10)
  • 4-zębny czworościenny: Węgiel, czarny (30), Azot, niebieski (2), Fosfor, fioletowy (5), Metal, srebrny (1)
  • 6-zębny ośmiościenny: Żelazo, szary (1)
BONDS:
  • Słoma, zielony, 2,5 cm (40)
  • Słoma, zielona, 2 cm (80)
  • Słoma, zielona, 1,5 cm (80)
  • Słoma, biała, 3,5 cm (20)
  • Słoma, zestaw mieszany/26 (1)
  • Słoma elastyczna, biała, 2,5 cm (3)
An extensive model system offering 15 atomic bonding configurations in 12 colors of plastic atoms. The carbon atom is represented in nine configurations: linear, trigonal (in five angle variations), tetrahedral, octahedral, trigonal-bipyramidal. Models come in two sizes: Orbit and Minit. Spare atom centers and bonding tubes are available for all model kits.
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Skorzystaj z naszego poręcznego wykresu VSEPR, aby znaleźć trójwymiarowe geometryczne kształty VSEPR cząsteczek i jonów oraz poznać teorię i kształty VSEPR.