Kluczowe dokumenty
GF30407824
Gold/tin
foil, Au 80%/Sn20%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonim(y):
AU060220
Wybierz wielkość
1 EA
2900,00 zł
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 304-078-24
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)