Merck
GF30196054
Dysprosium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonim(y):
Dysprosium, DY007910
Wybierz wielkość
1 EA
8180,00 zł
8180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8180,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Dy
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141602
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
8180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 301-960-54
rezystywność
89 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 6.35 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
gęstość
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Klucz InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chelates of gadolinium and dysprosium as contrast agents for MR imaging.
S M Rocklage et al.
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 3(1), 167-178 (1993-01-01)
MRI contrast agents based on dysprosium or holmium.
Małgorzata Norek et al.
Progress in nuclear magnetic resonance spectroscopy, 59(1), 64-82 (2011-05-24)
Sabine Tricot et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 87(4), 357-368 (2015-02-24)
The recent introduction of mass cytometry, a technique coupling a cell introduction system generating a stream of single cells with mass spectrometry, has greatly increased the number of parameters that can be measured per single cell. As with all new
Daiki Goto et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(11), 1143-1149 (2015-11-13)
It is difficult to control the electrophoretic mobility in order to obtain high resolution among saccharides in complex samples. We report herein on a new affinity capillary electrophoresis (ACE) method for an anionic monosaccharide, N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac), which is important
Bieke Onghena et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(30), 11566-11578 (2014-06-19)
The ionic liquid choline bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, [Chol][Tf2N], was used for the extraction of neodymium(III), in combination with choline hexafluoroacetylacetonate, [Chol][hfac], as the extractant. The binary mixture of [Chol][Tf2N] and water shows temperature-dependent phase behavior, with an upper critical solution temperature of