Przejdź do
D8821
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 60,000-76,000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]20/D 190 to 201 °, c = 2% (w/v) in water
mol wt
average mol wt 60,000-76,000
color
white to off-white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 100 mg/mL at 25 °C, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextran is an extracellular bacterial polymer of D-glucopyranose. It consists of α-(1→6) linkage in the main chain with a variable amount of α-(1→2), α-(1→3), α-(1→4) branched linkages. Dextran from L. mesenteroides B512F comprises 95% of α- (1→6) linkages and 5% of α-(1→3) branch linkages. Insoluble dextran from L. mesenteroides 1299 contains 63% α-(1→6), 27% of α-(1→2) and 8% of α-(1→3) linkages.
Application
Dextran from Leuconostoc mesenteroides has been used:
  • in resuspension of pellets and in Hanks′ balanced salt solution (HBSS) for the isolation of vascular nuclei from frozen post-mortem brain tissue
  • to prepare dextran solution in phosphate buffer saline and to maintain corneal hydration and restore corneal thickness to physiological levels of human eyes
  • as a polymer solution in the in situ aqueous two-phase systems (ATPS) formation with lysozyme PEGylation reaction
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Biochem/physiol Actions
Dextran is commercially available as a drug, especially as a blood plasma volume expander. This bacterial polysaccharide has several applications, such as adjuvant, emulsifier, carrier, and stabilizer in the food, pharmaceutical, and chemical industries. Dextran is used in the thickening of jam and ice cream in the food industry. It prevents sugar crystallization and retains moisture. This helps in preserving the flavor and appearance of several food items.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1662D5376D4626
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
solubility
water: 100 mg/mL at 25 °C, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)