GF24551007
Neodymium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonim(y):
Neodymium, ND007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 245-510-07
rezystywność
64.0 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 6.35 mm
tw
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
gęstość
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Klucz InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3