Kluczowe dokumenty
GF29940105
Silicon
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Synonim(y):
SI006103
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 299-401-05
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)