Kluczowe dokumenty
GF28140791
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 4 mm diameter
Synonim(y):
CU130240
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 281-407-91
Średnica
4 mm
grubość
0.016 mm
średnica
4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)