Kluczowe dokumenty
GF98499818
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
foil, 300 x 300mm, 1.6mm thickness
Synonim(y):
CU130700
Wybierz wielkość
1 EA
2920,00 zł
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 984-998-18
rozmiar × grubość
300 mm × 300 mm × 1.6 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)