Kluczowe dokumenty
NISTC1248
Nickel-copper alloy
NIST® SRM® C1248, 66Ni - 30Cu
Wybierz wielkość
1 DISC
4420,00 zł
4420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 DISC
4420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Zastosowanie
Stop niklowo-miedziowy SRM jest przeznaczony do stosowania w metodach optycznej analizy emisyjnej i spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Molibden (Mo), Żelazo (Fe), Aluminium (Al), Cynk (Zn), Ołów (Pb), Cyna (Sn)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów. Wanad (V), Kobalt (Co), Magnez (Mg), Tytan (Ti)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)