Merck
GF27814462
Silver
rod, 7.0 mm diameter, length 500 mm, high purity 99.99%
Synonim(y):
AG007935
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 278-144-62
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
Długość
500 mm
średnica
7.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)