Kluczowe dokumenty
GF24070564
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8+%
Synonim(y):
TI546020
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.8%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 240-705-64
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
5 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)