Merck
405515
Sigma-Aldrich
Poly[(o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~870
Synonim(y):
Formaldehyd, polimer z (chlorometylo)oksiranem i 2-metylofenolem
Wybierz wielkość
100 G
341,00 zł
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
341,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
chunks
masa cząsteczkowa
average Mn ~870
zakres etykietowania
5 epoxide functionality
lepkość
35-50 cP(25 °C)(lit.)
mp
70-75 °C (lit.)
70-75 °C
temp. przejścia
Tg (DSC) 37-39 °C
Tg 37-39 °C (DSC)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC2OC2.Oc1c(cccc1)C.O=C
InChI
1S/C7H8O.C3H5ClO.CH2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;4-1-3-2-5-3;1-2/h2-5,8H,1H3;3H,1-2H2;1H2
Klucz InChI
XRYDVSRMOIMZGM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Poly[(o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde] to żywica epoksydowa na bazie O-krezolu i formaldehydu, którą można utwardzać przy użyciu aminy polietylenowej. Może być stosowana do tworzenia powłok odpornych na ścieranie do potencjalnych zastosowań w czujnikach, powłokach antyrefleksyjnych, elektrochromowych i przeciwdrobnoustrojowych. Może być również stosowany do tworzenia kleju na bazie polianiliny do elektroniki organicznej.[1][2][3][4]
For high temperature adhesives, coatings, electrical and laminating products.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Analysis of structurally complex polymers by time-lag focusing matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry
Schriemer DC, et al.
Macromolecules, 30(7), 1955-1963 (1997)
Layer-by-layer fabrication of nacre inspired epoxy/MMT multilayered composites
Batool S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 135(14), 46079-46079 (2018)
Electrical characterization of polyaniline-based adhesive blends
Desvergne S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 120(4), 1965-1973 (2011)
Freely suspended perforated polymer nanomembranes for protein separations
Schuster C, et al.
Scientific reports, 8(1), 4410-4410 (2018)
Agnes Rodler et al.
Journal of biotechnology, 288, 48-54 (2018-10-14)
Alternative separation methods operating in an aqueous environment are of increasing importance for further progress of molecular separation in life sciences and other industrial sectors working towards a biobased economy. By spincoating, membranes with thicknesses under 100 nm and 20