Kluczowe dokumenty
GF20506272
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 0.2 m, coil width 450 mm
Synonim(y):
FP301050
Wybierz wielkość
1 EA
2280,00 zł
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 205-062-72
Długość
0.2 m
szerokość zwoju
450 mm
grubość
0.005 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)