Przejdź do
Z710865
Silicone membrane liner for Tunair shake flask
For 2.5 L flask
Synonim(y):
Silicone liner
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122104
Material:
polypropylene
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
case of 5
manufacturer/tradename
IBI SS-3017
General description
Silicone membrane liner for Tunair shake flask consists of five 0.22 m silicone membrane cap linings. The filter lining in the cap assembly is replaced by tweaking the flanges of the inner-closure shell until they separate loose. Then it is pulled apart to remove the used lining. The lining can then be replaced by sandwiching it between two parts of the cap and the cap is snapped back together. While reassembling, ensure the flanges from the inner piece fits into the mated grooves in the outer piece. It is required for the cap assembly to stay intact while using.
Features and Benefits
  • Long-lasting unless punctured
  • Rinse with water only if visibly soiled.
  • Recommends autoclaving cap along with the filter.
Legal Information
Tunair is a trademark of IBI Scientific
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z710857Z710849Z710830
description
For 2.5 L flask
description
For 300 mL flask
description
For 2.5L flask
description
For 300 mL flask
material
polypropylene
material
silicon
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
case of 5
packaging
case of 5
packaging
case of 1
packaging
case of 1
manufacturer/tradename
IBI SS-3017
manufacturer/tradename
IBI SS-3016
manufacturer/tradename
IBI SS-3015
manufacturer/tradename
IBI SS-3014
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)