Przejdź do
21240
Calcium silicide
technical
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
234-588-7
MDL number:
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
form
powder
composition
CaSi2
reaction suitability
core: calcium, core: silicon
SMILES string
[Ca++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Ca.Si2/c;1-2/q+2;-2
InChI key
ATJCUTDHOFKCKB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
372668742503239216
description
technical
description
−200 mesh, ≥90%
description
purum, 12-22% Ca (as CaO) basis, ≥87% SiO2 basis
description
ACS reagent, ≥99.0%, powder
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
reaction suitability
core: calcium, core: silicon
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
grade
technical
grade
-
grade
purum
grade
ACS reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
CaSi2
composition
-
composition
Ca (as CaO), 12-22% T
composition
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Water-react. 2
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Calcium silicide Technical grade라는데, 순도가 70정도인가요? 그리고 나머지 불순물들은 무엇으로 이루어져있는지 궁금합니다.
    1 answer
    1. This product typically contains 30–33% calcium and 60–62% silicon. The impurities present are not evaluated on a lot-to-lot basis. However, historical data indicates iron, strontium, and zirconium may be present, as well as trace amounts of selenium, copper, manganese, and titanium.
      Helpful?
  2. Buongiorno, avrei bisogno di conoscere la granulometria del Calcium silicide in polvere codice 21240-250G-F Grazie
    1 answer
    1. Granulometry or particle size characterization is not a quality specification for this product and is not guaranteed to be within a given range.