Z102288
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC