Merck
GF12434150
Boron
monofilament, 0.080 mm diameter, length 100 m
Synonim(y):
B 005908
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
10.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141907
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
monofilament
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 124-341-50
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Długość
100 m
średnica
0.080 mm
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chanita Boonkanon et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 224, 117351-117351 (2019-07-25)
A tapioca starch film doped with curcumin nanoparticles was successfully fabricated and applied as a novel green colorimetric sensor for detection of boron in wastewater. Curcumin nanoparticles (curn, 30-90 nm) extracted from turmeric powder were used as a green probe, while