Kluczowe dokumenty
GF10845626
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 200 g
Synonim(y):
LA546010
Wybierz wielkość
1 EA
4560,00 zł
4560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
4560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 108-456-26
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
200 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)