Merck
GF05003693
Palladium
powder, max. particle size 10 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Synonim(y):
PD006015
Wybierz wielkość
1 EA
2650,00 zł
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2650,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 050-036-93
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
masa
1 g
maks. wielk. cząst.
10 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)