Merck
F7504
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl bromide
99%
Synonim(y):
α-Bromo-3-fluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt F7504, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
88 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.541 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Klucz InChI
SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yue Sun et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 1631-1640 (2020-08-13)
Nuclear factor kappa B (NF-кB) inhibition represents a new therapeutic strategy for the treatment of neuroinflammatory diseases. In this study, a series of 3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (DHN; 6a-n, 7a-c) derivatives were synthesised and characterised by NMR and HRMS. We assessed the toxicity