F19906
Furfuryl alcohol
98%
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)furan
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
915 °F
granice wybuchowości
16.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
tw
170 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Klucz InChI
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Nose, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup