Merck
F19574
Sigma-Aldrich
2-Furanacrylonitrile, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
gęstość
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-4,6H/b3-1+
Klucz InChI
ZHKAQNFBQHPERX-HNQUOIGGSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)