Merck
F1204
Sigma-Aldrich
Fluorene-1-carboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
160,30 zł
160,30 zł
Cena katalogowa229,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
160,30 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Beilstein:
2330772
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
160,30 zł
Cena katalogowa229,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
246-248 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc-2c1Cc3ccccc-23
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)12-7-3-6-11-10-5-2-1-4-9(10)8-13(11)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
Klucz InChI
HTPXFGUCAUTOEL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William Kemnitzer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(3), 1288-1292 (2009-12-26)
As a continuation of our studies of apoptosis inducing 9-oxo-9H-fluorene-1-carboxamides as potential anticancer agents, we explored modification of the 9-oxo-9H-fluorene ring. SAR studies showed that most changes to the 9-oxo-9H-fluorene ring were not well tolerated, except the 9H-fluorene (2b) and
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 4), 907-910 (1996-04-15)
In fluorene-1-carboxylic acid, C14H10O2, the sole hydrogen bond is of the cyclic dimer type about a center of symmetry. The carboxyl H atom is ordered. Distances in the fluorene core are very similar to those in fluorene itself; the fluorene