201014
N-Benzylbenzamide
≥98%
Synonim(y):
Benzoic acid benzylamide, N-(Phenylmethyl)benzamide, N-Benzoylbenzylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
mp
104-106 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: 25 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
O=C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO/c16-14(13-9-5-2-6-10-13)15-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2,(H,15,16)
Klucz InChI
LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3