Merck
EME00383
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)pyridine-3-carboxamide
Wybierz wielkość
1 G
2930,00 zł
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
O=C(NCCO)C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C8H10N2O2/c11-5-4-10-8(12)7-2-1-3-9-6-7/h1-3,6,11H,4-5H2,(H,10,12)
Klucz InChI
SJZLOWYUGKIWAK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)