Merck
E9609
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidocyanoacetate
97%
Synonim(y):
N-Acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHCH(CN)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.17
Beilstein:
879845
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to off-white
mp
125-130 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)6(4-8)9-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)