Merck
E17852
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloropropionate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.58
Beilstein:
385698
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
gęstość
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
121.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
49.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)