Merck
DWK986726
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonim(y):
986726
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986726
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Cechy i korzyści
  • Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
  • Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)