Fiolka ze szkła borokrzemowego 686 33 Expansion to przezroczysta fiolka z gwintem zaprojektowana do użytku laboratoryjnego, oferująca zarówno odporność termiczną, jak i chemiczną. Posiada dołączony biały korek mocznikowy, który zapewnia bezpieczne zamknięcie, zapobiegając zanieczyszczeniu i parowaniu zawartości. Fiolka jest wyłożona białą gumową wkładką z PTFE, co zwiększa jej szczelność i kompatybilność z różnymi substancjami. Takie połączenie sprawia, że jest to idealny wybór do efektywnego przechowywania próbek, odczynników i innych materiałów laboratoryjnych.
Zastosowanie
Przechowywanie i transport próbek, liofilizacja, zawierają trudne odczynniki lub płyny.
Cechy i korzyści
Zamknięte korki z białego mocznika z wkładkami z białej gumy pokrytej PTFE
60940A-4 jest zgodny z metodami EPA serii 600
Pakowane w tacki z tektury falistej z przegrodami
Przekształcone z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I o rozszerzalności 33.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)