Kluczowe dokumenty
DWK209628
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 250 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 61 mm × 125 mm, 43-410
Synonim(y):
209628
Wybierz wielkość
72 EACH
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
72 EACH
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber bottle
high-density polyethylene bottle
wide-mouth bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209628
średnica butelki × wys.
61 mm × 125 mm
pojemność
250 mL
Cechy i korzyści
Doskonałe podwójne zamknięcie zapewnia odporność na przecieki
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)