Merck
DWK11-0051G
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
green PTFE cap (Push fit)
Wybierz wielkość
100 EACH
272,00 zł
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EACH
272,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
green PTFE cap (Push fit)
Właściwości
cap with septa
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-0051G
Zastosowanie
Chromatografia
Cechy i korzyści
  • Zatrzaski 11 mm z zainstalowaną septą oferowane w szerokiej gamie najpopularniejszych konfiguracji.
  • Tam, gdzie zaznaczono, pierścień jest zainstalowany między nasadką a septą dla robotów wykorzystujących magnesy do przenoszenia fiolek.
  • Zatwierdzone do GC i LC (jeśli zaznaczono).
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)