BR30618
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 50 mL, class AS, USP, DE-M
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
Wybierz wielkość
291,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
291,00 zł
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class AS USP, DE-M
DE-M marking
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30618
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Jednoznakowa pipeta wolumetryczna1191 USP 1185 o pojemności 50 ml jest wykonana z odpornego chemicznie szkła zapewniającego trwałość i precyzję.
- Sterowana komputerowo, zautomatyzowana linia produkcyjna zapewnia maksymalną precyzję.
- Niebieska emalia o wysokim kontraście stanowi optymalne połączenie odporności i czytelności.
- Zoptymalizowany przepływ geometrii w końcówce zapewnia niezawodne dozowanie cieczy z pipety.
- Odporność mechaniczna końcówki i jej polerowane ogniowo krawędzie zapewniają długą żywotność.
- Skalibrowana do dostarczania (TD, Ex).
- Czas oczekiwania 5 sekund.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.