Kluczowe dokumenty
DWK176762
Wheaton® Ampule
Synonim(y):
176762
Wybierz wielkość
25 EACH
2940,00 zł
2940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EACH
2940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
2940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
standard type
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 176762
pojemność
20 mL
śr. × wys.
28 mm × 100 mm
Zastosowanie
Próbki opakowań i certyfikowane standardy
Cechy i korzyści
  • Powszechnie stosowane do pakowania certyfikowanych standardów
  • Zgodność z niskimi wartościami tła
  • Skonwertowane z rurek ze szkła borokrzemowego typu I, ampułki są zgodne z wymaganiami odporności hydrolitycznej określonymi w USP i EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)